Sample cuvettes
71, Kyveta, 25 mm, 60 mm, 10 ml, 25,4 mm, Sklo
Katalogové číslo 705-0761
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
Specifikace
- Ø vněj.:25 mm
- Délka optické dráhy:25,4 mm
- Objem:10 ml
- Materiál okna:Sklo
- Popis:Kyveta
- Výška:60 mm
- Sekvence:71