Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrogen-nitrate standard solution
03, Nitrogen-nitrate standard solution, 15 mg/l as NO₃-N (NIST), 100 mL
Katalogové číslo HACH2415132
Dodavatel:   Hach
Nitrogen-nitrate standard solution
Katalogové číslo HACH2415132
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution
03, Nitrogen-nitrate standard solution, 15 mg/l as NO₃-N (NIST), 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
633,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in nitrate nitrogen determinations and also for meter calibrations/standardisation.
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    15 mg/l as NO₃-N (NIST)
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Nitrogen-nitrate standard solution
  • Sekvence:
    03
Specifikace