Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
01, V-bottom, clear, 40 - 200 µl, 96, -, 234 µl
Katalogové číslo 391-3610
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Katalogové číslo 391-3610
Dodavatel:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
01, V-bottom, clear, 40 - 200 µl, 96, -, 234 µl
Přejít na:
Price
1 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    96
  • Doporučený pracovní objem:
    40 - 200 µl
  • Sterilní:
    -
  • Popis:
    V-bottom, clear
  • Sekvence:
    01
  • Celkový objem:
    234 µl
  • Cat. No.:
    391-3610
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact