Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
5 ml, 0,05 ml
Katalogové číslo POUL1.06832
Dodavatel:   Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Katalogové číslo POUL1.06832
Dodavatel:  Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
5 ml, 0,05 ml
Přejít na:
Price
2 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
AR-GLAS®, clear or amber, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Certifications: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Specifikace
  • Kapacita:
    5 ml
  • Dělení:
    0,05 ml