pH electrodes, Eutech
07, pH combination electrode, single junction, sealed, 0 - 13, 0...+100 °C, Sklo, Annular ceramic, 8×55 mm, BNC, 1 m cable, Solid / semi-solid samples
Katalogové číslo EUTEECFG6351101B
Dodavatel: EUTECH
Přejít na:
Product Details & Documents
pH electrodes for use with all pH meters with BNC input connector.
Specifikace
- Připojení:BNC, 1 m cable
- Ø×D:8×55 mm
- Určeno pro:Solid / semi-solid samples
- Popis:pH combination electrode, single junction, sealed
- Materiál:Sklo
- Sekvence:07
- Diafragma:Annular ceramic
- Tepl.:0...+100 °C
- pH:0 - 13