Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
08, 7,00, ±0,01, Žlutá, 20 °C, 1 L
Katalogové číslo REGE1070C
Dodavatel:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Katalogové číslo REGE1070C
Dodavatel:  REAGECON
Číslo CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
08, 7,00, ±0,01, Žlutá, 20 °C, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 L
  • Referenční teplota:
    20 °C
  • Barva:
    Žlutá
  • Sekvence:
    08
  • Přesnost pH:
    ±0,01
  • Hodnota pH:
    7,00