Orders LinkContactUsLinkComponent
TechniCloth® Flat Mop Covers
5, Technicloth® floor mop wipers, 690×380 mm
Katalogové číslo 115-0480
New Product
Dodavatel:   Texwipe
TechniCloth® Flat Mop Covers
Katalogové číslo 115-0480
Dodavatel:  Texwipe
New Product
TechniCloth® Flat Mop Covers
TechniCloth® Flat Mop Covers
5, Technicloth® floor mop wipers, 690×380 mm
Přejít na:
Price
11 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 KS
Product Details & Documents
Návleky na mop (ISO Class 3-8) k čištění a dekontaminaci podlah.
  • vyrobeny bez chemických pojiv nebo přísad
  • netkané, ekonomický polyester/celulóza pro čištění a odstranění reziduí
  • chemicky odolné, odolné k běžným čistícím a dezinfekčním roztokům.
Specifikace
  • Popis:
    Technicloth® floor mop wipers
  • D׊:
    690×380 mm
  • Sekvence:
    5