Orders LinkContactUsLinkComponent
TechniCloth® Flat Mop Covers
TechniCloth® Flat Mop Covers
3, Technicloth® floor mop wipers, 250×600 mm
Katalogové číslo TEXWTX630
New Product
Dodavatel:   Texwipe
TechniCloth® Flat Mop Covers
Katalogové číslo TEXWTX630
Dodavatel:  Texwipe
New Product
TechniCloth® Flat Mop Covers
TechniCloth® Flat Mop Covers
3, Technicloth® floor mop wipers, 250×600 mm
Přejít na:
Price
25 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 12 KS
Product Details & Documents
Návleky na mop (ISO Class 3-8) k čištění a dekontaminaci podlah.
  • vyrobeny bez chemických pojiv nebo přísad
  • netkané, ekonomický polyester/celulóza pro čištění a odstranění reziduí
  • chemicky odolné, odolné k běžným čistícím a dezinfekčním roztokům.
Specifikace
  • Popis:
    Technicloth® floor mop wipers
  • D׊:
    250×600 mm
  • Sekvence:
    3