Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
2, 1 ml, 150 mm, 0,25 ml, +, Individually wrapped
Katalogové číslo KART330
New Product
Dodavatel:   KARTELL
Pasteur pipettes
Katalogové číslo KART330
Dodavatel:  KARTELL
New Product
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
2, 1 ml, 150 mm, 0,25 ml, +, Individually wrapped
Přejít na:
Price
5,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
 : *Capillary
Specifikace
  • Balené:
    Individually wrapped
  • Sterilní:
    +
  • Kapacita:
    1 ml
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    2
  • Stupnice:
    0,25 ml