Jars, without Cap
4, PP, 250 ml, —, —, 83,4 mm
Katalogové číslo RIXI4-1101-0250-65
New Product
Dodavatel: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jars, without Cap
Katalogové číslo RIXI4-1101-0250-65
Dodavatel: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
New Product
Přejít na:
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Informace pro objednávání: Caps need to be ordered seperately.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:—
- Type:PP
- Kapacita:250 ml
- Výška:83,4 mm
- Sekvence:4
- Hrdlo vnitř.-Ø:—