Tool carts
2, Vozík na nářadí se 6 zásuvkami, bezpečným zámkem a kolečky pro čisté prostory s brzdami, , 730×470×1000 mm
Katalogové číslo PALBTOOLCART6
New Product
Dodavatel: Palbam
Přejít na:
Product Details & Documents
Tool cart in stainless steel 304 with electropolished finish.
- Five fully extendable drawers
- One lock which secures all the drawers
- Top ledge to prevent tools/parts falling
- Cleanroom castors with brakes
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Product Literature
Specifikace
- Popis:Vozík na nářadí se 6 zásuvkami, bezpečným zámkem a kolečky pro čisté prostory s brzdami
- Sekvence:2
- Š×H×V:730×470×1000 mm
- Cat. No.:PALBTOOLCART6