Combination Blocks
2, CCT-W09-COMBO block, Ø 11,1/17,1/29 mm, 1,5/15/50 ml conical centrifuge, 4/3/2, 39,1/44,5/47,6 mm
Katalogové číslo VELPA00000512
New Product
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Poč. otvorů:4/3/2
- Popis:CCT-W09-COMBO block
- Sekvence:2
- Hloubka:39,1/44,5/47,6 mm
- Rozměry jamky:Ø 11,1/17,1/29 mm
- Určeno pro:1,5/15/50 ml conical centrifuge