Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocks for COD
Blocks for COD
2, COD-W20-COMBO block, Ø 16,0/22,0 mm, 16/22 mm round-bottom tubes, 18/2, 47/45,5 mm
Katalogové číslo 705-1208
New Product
Dodavatel:   VELP SCIENTIFIC
Blocks for COD
Katalogové číslo 705-1208
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Blocks for COD
Blocks for COD
2, COD-W20-COMBO block, Ø 16,0/22,0 mm, 16/22 mm round-bottom tubes, 18/2, 47/45,5 mm
Přejít na:
Price
3 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dedicated to COD (Chemical Oxygen Demand) analysis in environmental testing, ensuring accurate digestion of water and wastewater samples under controlled conditions.
Specifikace
  • Poč. otvorů:
    18/2
  • Popis:
    COD-W20-COMBO block
  • Sekvence:
    2
  • Hloubka:
    47/45,5 mm
  • Rozměry jamky:
    Ø 16,0/22,0 mm
  • Určeno pro:
    16/22 mm round-bottom tubes