Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
17, 15 ml, 10/19, 0,04 ± ml
Katalogové číslo WITG3.662.016.BL
New Product
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Volumetric Flasks, Class A
Katalogové číslo WITG3.662.016.BL
Dodavatel:  witeg Labortechnik
New Product
Volumetric Flasks, Class A
Volumetric Flasks, Class A
17, 15 ml, 10/19, 0,04 ± ml
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with or without stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
Certifications: Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Specifikace
  • NZ:
    10/19
  • Kapacita:
    15 ml
  • Sekvence:
    17
  • Tolerance:
    0,04 ± ml