Orders LinkContactUsLinkComponent
[EN]INTERNAL STANDARD SOLUTION - 3 COMPO 1 * 1 mL
[EN]INTERNAL STANDARD SOLUTION - 3 COMPO 1 * 1 mL
Katalogové číslo ACSDF113941
New Product
Dodavatel:   CPACHEM
[EN]INTERNAL STANDARD SOLUTION - 3 COMPO 1 * 1 mL
Katalogové číslo ACSDF113941
Dodavatel:  CPACHEM
New Product
[EN]INTERNAL STANDARD SOLUTION - 3 COMPO 1 * 1 mL
Price
12 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 mL