Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips
Pipette tips
45, Standard, 10000 µl, -, 164 mm, Červený, Single tray (4 x 35)
Katalogové číslo BHITLH-799000
New Product
Dodavatel:   Sartorius
Pipette tips
Katalogové číslo BHITLH-799000
Dodavatel:  Sartorius
New Product
Pipette tips
Pipette tips
45, Standard, 10000 µl, -, 164 mm, Červený, Single tray (4 x 35)
Přejít na:
Price
3 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 140 KS
Product Details & Documents
These pipette tips are suitable for many pipettes on the market.
  • Natural colour, premium grade PP, autoclavable
  • Excellent seal design for accurate, leak-tight sealing
  • Produced and packed in a dust-free environment under strictly maintained conditions
Informace pro objednávání: Available in bulk packaging, in autoclavable racks and in refills.
Upozornení: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifikace
  • Barevný kód:
    Červený
  • Balené:
    Single tray (4 x 35)
  • Sterilní:
    -
  • Objem:
    10000 µl
  • Délka:
    164 mm
  • Sekvence:
    45
  • Druh špičky:
    Standard