Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide indicator
Murexide indicator
3401, Bottle
Katalogové číslo APOSOR2362-100G
Dráždivý
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Murexide indicator
Katalogové číslo APOSOR2362-100G
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  3051-09-0
Murexide indicator
3401, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  3051-09-0
Price
984,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyma:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • Číslo CAS:3051-09-0
  • Vzorec:C₈H₅N₅O₆·H₃N
  • MDL číslo:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284,18572 g/mol
  • EINECS:221-266-6
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    3401
Specifikace