Murexide indicator
3645, Bottle
Katalogové číslo APOSOR2362-500G
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Murexide indicator
Katalogové číslo APOSOR2362-500G
Dodavatel: Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS: 3051-09-0
Přejít na:
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyma: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
- Číslo CAS:3051-09-0
- Vzorec:C₈H₅N₅O₆·H₃N
- MDL číslo:MFCD00012777
- Molecular Weight:284,18572 g/mol
- EINECS:221-266-6
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Sekvence:3645