Orders LinkContactUsLinkComponent
Galactitol
Galactitol
3645, Bottle
Katalogové číslo APOSBIB6049-500G
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Galactitol
Katalogové číslo APOSBIB6049-500G
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  608-66-2
Galactitol
3645, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  608-66-2
Price
6 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Číslo CAS:608-66-2
  • Vzorec:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL číslo:MFCD00064288
  • Molecular Weight:182.17
  • Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    3645