Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde
Formaldehyde
2725, Bottle
Katalogové číslo APOSBIA0877-500ML
Hořlavý
Korozi způsobující
Toxický
Zdraví
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Formaldehyde
Katalogové číslo APOSBIA0877-500ML
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  50-00-0
Formaldehyde
2725, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  50-00-0
Price
3 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyma:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Číslo CAS:50-00-0
  • Vzorec:CH₂O
  • MDL číslo:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03
  • Bod varu:93…96 °C
  • Hustota:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Bod vzplanutí:56 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2209
  • ADR:8,III
  •  :Density: 0,8153 g/cm³ (-20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    2725