Orders LinkContactUsLinkComponent
SeramunBlock
SeramunBlock
SeramunBlock
Katalogové číslo APOSBIL3122-5L
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
SeramunBlock
Katalogové číslo APOSBIL3122-5L
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  
SeramunBlock
SeramunBlock
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
21 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Combined Stabiliser/ blocking solution for solid phase immobilised proteins effecting protein stabilisation and blocking of free surfaces.
Specifikace
Specifikace
  • Popis:
    SeramunBlock