Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimethylformamide

N,N-Dimethylformamide

5214, Bottle
Katalogové číslo APOSOR16840-10L
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
N,N-Dimethylformamide
Katalogové číslo APOSOR16840-10L
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  
N,N-Dimethylformamide

5214, Bottle

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
23 570,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    5214

Specifikace