Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimethylformamide
N,N-Dimethylformamide
5096, Bottle
Katalogové číslo APOSOR16840-2.5L
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
N,N-Dimethylformamide
Katalogové číslo APOSOR16840-2.5L
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  
N,N-Dimethylformamide
5096, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    5096
Specifikace