Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Robustine ≥98%

2315, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP00843-25MG
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Robustine ≥98%
Katalogové číslo APOSBUP00843-25MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  2255-50-7
Robustine ≥98%

2315, Bottle

Přejít na:
Číslo CAS:  2255-50-7
Price
19 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyma:  Robustine
  • Číslo CAS:2255-50-7
  • Vzorec:C₁₂H₉NO₃
  • Molecular Weight:215,2 g/mol
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    2315

Specifikace