Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethionamide ≥98%

Ethionamide ≥98%

3047, Bottle
Catalog # APOSBUP17752-1G
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
Ethionamide ≥98%
Catalog # APOSBUP17752-1G
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  536-33-4
Ethionamide ≥98%

3047, Bottle

Přejít na:
CAS Number:  536-33-4
Price
2 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyma:  2-Ethylpyridine-4-carbothioamide, 2-Ethylthioisonicotinamide
  • Číslo CAS:536-33-4
  • Vzorec:C₈H₁₀N₂S
  • Molecular Weight:166,24 g/mol
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    3047

Specifikace