Orders LinkContactUsLinkComponent
Methoxyfenozide ≥98%
Methoxyfenozide ≥98%
3047, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP16836-1G
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Katalogové číslo APOSBUP16836-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  161050-58-4
Methoxyfenozide ≥98%
3047, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  161050-58-4
Price
7 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyma:  Methoxyphenozide
  • Číslo CAS:161050-58-4
  • Vzorec:C₂₂H₂₈N₂O₃
  • Molecular Weight:368,47 g/mol
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    3047