Orders LinkContactUsLinkComponent
Methoxyfenozide ≥98%
Methoxyfenozide ≥98%
2440, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP16836-100MG
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Katalogové číslo APOSBUP16836-100MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  161050-58-4
Methoxyfenozide ≥98%
2440, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  161050-58-4
Price
2 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyma:  Methoxyphenozide
  • Číslo CAS:161050-58-4
  • Vzorec:C₂₂H₂₈N₂O₃
  • Molecular Weight:368,47 g/mol
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    2440