Mitomycin
2440, Bottle
Katalogové číslo APOSBIM0133-100MG
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Mitomycin
Katalogové číslo APOSBIM0133-100MG
Dodavatel: Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS: 50-07-7
Přejít na:
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synonyma: Ametycin
- Číslo CAS:50-07-7
- Vzorec:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Bod tání:360 °C
- Teplota pro skladování:Refrigerator
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Sekvence:2440