Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanilin 97+%
Vanilin 97+%
3645, Bottle
Katalogové číslo APOSOR52392-500G
Dráždivý
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Vanilin 97+%
Katalogové číslo APOSOR52392-500G
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  121-33-5
Vanilin 97+%
3645, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  121-33-5
Price
984,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  • Číslo CAS:121-33-5
  • Vzorec:C₈H₈O₃
  • MDL číslo:MFCD00006942
  • Molecular Weight:152.15
  • Bod varu:170 °C/15mmHg
  • Bod tání:81…83 °C
  • Hustota:1,056 g/cm³ (25 °C)
  • Bod vzplanutí:153 °C
  •  :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:204-465-2
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    3645