Orders LinkContactUsLinkComponent
EPDM Isolator Gloves
EPDM Isolator Gloves
New Product
Dodavatel:   TRON POWER ADVANCED
EPDM Isolator Gloves
Dodavatel:  TRON POWER ADVANCED
New Product
Certifikáty
EPDM Isolator Gloves
15 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
This glovebox glove offers outstanding protection with exceptional resistance to oxygen, ozone-induced aging, UV rays, steam, heat, and a wide range of chemical agents. The durable EPDM construction makes it ideal for demanding environments where long-term exposure to harsh elements is expected.
  • Excellent chemical resistance
  • High resistance to ozone and UV
  • Excellent resistance to sterilising agents and steam
  • Anti-static properties: <108 Ω
This glove is particularly recommended for handling oxidising agents, concentrated nitric acid, strong alkalis, and alcohols. Its robust chemical resistance, combined with flexibility and comfort, ensures reliable performance in laboratory, pharmaceutical, and industrial glovebox applications. Trusted choice for professionals requiring high safety standards and consistent protection.
Certifications: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016.
Balení: Gloves are packaged 1 pair per sealed plastic bag, 20 pair per case.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • TRON9E3032A0975
  • TRON6E3032A0975
  • TRON9E1532A0975
  • TRON12E2432A0975
  • TRON10E2432A0975
  • TRON6E1532A0975
  • TRON12E1532A0975
  • TRON7E2432A0975
  • TRON7E3032A0975
  • TRON8E2432A0975
  • TRON6E2432A0975
  • TRON10E3032A0975
  • TRON9E2432A0975
  • TRON12E3032A0975
  • TRON8E3032A0975
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Provedení:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tažná síla:
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • Konečné prodloužení:
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Model
    Barva
    Délka
    Tloušťka
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • TRON9E3032A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    13
    11-511
    Černá
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E3032A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON6E3032A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    10
    11-513
    Černá
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E3032A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON9E1532A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    2
    11-510
    Černá
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E1532A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON12E2432A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    9
    11-521
    Černá
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E2432A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON10E2432A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    8
    11-520
    Černá
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E2432A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON6E1532A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    1
    11-512
    Černá
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E1532A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON12E1532A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    3
    11-514
    Černá
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E1532A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON7E2432A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    5
    11-517
    Černá
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E2432A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON7E3032A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11
    11-501
    Černá
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E3032A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON8E2432A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    6
    11-518
    Černá
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E2432A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON6E2432A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    4
    11-516
    Černá
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E2432A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON10E3032A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    14
    11-509
    Černá
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E3032A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON9E2432A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    7
    11-519
    Černá
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E2432A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON12E3032A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    15
    11-515
    Černá
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E3032A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product
  • TRON8E3032A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    12
    11-505
    Černá
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR
    Specifikace:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E3032A0975
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Latex/bez latexu
    Latex-free
    Pudrované/nepudrované
    Nepudrované
    Provedení
    Smooth
    Typ manžety
    Rolovaná
    Tažná síla
    9 MPa
    Konečné prodloužení
    600%
    Antistatický
    +
    New Product