Picolinamide ≥98%
2070, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP18994-1ML
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Picolinamide ≥98%
Katalogové číslo APOSBUP18994-1ML
Dodavatel: Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS: 1452-77-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
- Číslo CAS:1452-77-3
- Vzorec:C₆H₆N₂O
- Molecular Weight:122,12 g/mol
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Sekvence:2070