Ethidium bromide ≥98%
2590, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP18019-250MG
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Ethidium bromide ≥98%
Katalogové číslo APOSBUP18019-250MG
Dodavatel: Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS: 1239-45-8
Přejít na:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
- Číslo CAS:1239-45-8
- Vzorec:C₂₁H₂₀BrN₃
- Molecular Weight:394,32 g/mol
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Sekvence:2590