Ethionamide ≥98%
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: 2-Ethylpyridine-4-carbothioamide, 2-Ethylthioisonicotinamide
- Číslo CAS:536-33-4
- Vzorec:C₈H₁₀N₂S
- Molecular Weight:166,24 g/mol
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: 2-Ethylpyridine-4-carbothioamide, 2-Ethylthioisonicotinamide
- Číslo CAS:536-33-4
- Vzorec:C₈H₁₀N₂S
- Molecular Weight:166,24 g/mol
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product