Doxycycline ≥95%
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: Vibramycin, Doxytetracycline, Doxiciclina
- Číslo CAS:564-25-0
- Vzorec:C₂₂H₂₄N₂O₈
- Molecular Weight:444,43 g/mol
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: Vibramycin, Doxytetracycline, Doxiciclina
- Číslo CAS:564-25-0
- Vzorec:C₂₂H₂₄N₂O₈
- Molecular Weight:444,43 g/mol
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product