SB-408124 ≥98%
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Usage: Biochemical/ life science applications.
- Číslo CAS:288150-92-5
- Vzorec:C₁₉H₁₈F₂N₄O
- Molecular Weight:356,37 g/mol
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
- Číslo CAS:288150-92-5
- Vzorec:C₁₉H₁₈F₂N₄O
- Molecular Weight:356,37 g/mol
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product