Co 102862 ≥98%
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: CO-102862
- Číslo CAS:181144-66-1
- Vzorec:C₁₄H₁₂FN₃O₂
- Molecular Weight:273,26 g/mol
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: CO-102862
- Číslo CAS:181144-66-1
- Vzorec:C₁₄H₁₂FN₃O₂
- Molecular Weight:273,26 g/mol
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product