Obefazimod ≥98%
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: Obefazimod
- Číslo CAS:1258453-75-6
- Vzorec:C₁₆H₁₀ClF₃N₂O
- Molecular Weight:338,71 g/mol
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma: Obefazimod
- Číslo CAS:1258453-75-6
- Vzorec:C₁₆H₁₀ClF₃N₂O
- Molecular Weight:338,71 g/mol
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product