Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

GSK2643943A ≥95%

New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
GSK2643943A ≥95%
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Certifikáty
GSK2643943A ≥95%

3 Dostupných variant níže

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyma:  GSK2643943A
  • Číslo CAS:2449301-27-1
  • Vzorec:C₁₇H₁₂FN₃
  • Molecular Weight:277,3 g/mol
Product Family Options

Informace o produktu