Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Robustine ≥98%

Robustine ≥98%

New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Robustine ≥98%
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Certifikáty
Robustine ≥98%

2 Dostupných variant níže

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonyma:  Robustine
  • Číslo CAS:2255-50-7
  • Vzorec:C₁₂H₉NO₃
  • Molecular Weight:215,2 g/mol
Product Family Options

Informace o produktu