Orders LinkContactUsLinkComponent
3'-Hydroxypterostilbene ≥98%
3'-Hydroxypterostilbene ≥98%
2725, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP00121-500MG
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
3'-Hydroxypterostilbene ≥98%
Katalogové číslo APOSBUP00121-500MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  475231-21-1
3'-Hydroxypterostilbene ≥98%
2725, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  475231-21-1
Price
19 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyma:  3'-Hydroxypterostilbene
  • Číslo CAS:475231-21-1
  • Vzorec:C₁₆H₁₆O₄
  • Molecular Weight:272,3 g/mol
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    2725