Orders LinkContactUsLinkComponent
Methoxyfenozide ≥98%
Methoxyfenozide ≥98%
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Certifikáty
Methoxyfenozide ≥98%
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyma:  Methoxyphenozide
  • Číslo CAS:161050-58-4
  • Vzorec:C₂₂H₂₈N₂O₃
  • Molecular Weight:368,47 g/mol
Product Family Options