Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tetradecane

Tetradecane

3368, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP19921-50G
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Tetradecane
Katalogové číslo APOSBUP19921-50G
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  
Tetradecane

3368, Bottle

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Tetradecane
  • Molecular Weight:198,39 g/mol
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    3368
  • Cat. No.:
    APOSBUP19921-50G

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.