Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dihydroxyfumaric acid hydrate

Dihydroxyfumaric acid hydrate

2725, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP18046-500MG
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
Dihydroxyfumaric acid hydrate
Katalogové číslo APOSBUP18046-500MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  
Dihydroxyfumaric acid hydrate

2725, Bottle

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonyma:  DHF
  • Molecular Weight:166,09 g/mol
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    2725

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.