Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-alpha-Tocopherol
DL-alpha-Tocopherol
2530, Bottle
Katalogové číslo APOSBUP17590-200MG
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
DL-alpha-Tocopherol
Katalogové číslo APOSBUP17590-200MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  
DL-alpha-Tocopherol
2530, Bottle
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Synonyma:  (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
  • Molecular Weight:430,71 g/mol
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Sekvence:
    2530
Specifikace