Urea ≥95%
New Product
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyma: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- Číslo CAS:57-13-6
- Vzorec:CH₄N₂O
- Molecular Weight:60,06 g/mol
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyma: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- Číslo CAS:57-13-6
- Vzorec:CH₄N₂O
- Molecular Weight:60,06 g/mol
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníDostupnostPrice
- Specifikace:New ProductNew Product
- Specifikace:New ProductNew Product