Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical Microscope
Optical Microscope
optical, Min.: 10 unit, Max.: 50 unit, LED illumination
Katalogové číslo IDCPAF7115MZTW
New Product
Dodavatel:   Dino-Lite / IDCP B.V.
Optical Microscope
Katalogové číslo IDCPAF7115MZTW
New Product
Optical Microscope
optical, Min.: 10 unit, Max.: 50 unit, LED illumination
Přejít na:
Price
19 670,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The 5MP Edge AM7115MZTW - Edge provides macro-level imaging with zoomin capabilities. This microscope includes a polariser to reduce reflections and features FLC for adjustable illumination. AF7115MZTW is compatible with the optional WF-20 Wi-Fi streamer.
  • 5 Megapixel sensor
    Macro zoom optics
    Adjustable polariser
    Robust metal housing
    Flexible LED control (FLC)
    High optical resolution
    Adaptable interface
Specifikace
  • Zvětšení:
    Min.: 10 unit, Max.: 50 unit
  • Osvětlení:
    LED illumination
  • Typ:
    optical
  • Hmotnost:
    97 g
  • Cat. No.:
    IDCPAF7115MZTW
  • Kamera:
    Digital camera
  • Kontrastní technika:
    Polarizace