Invalid Drinking Cup, PP
Invalid drinking cup, PP, 200 ml
Katalogové číslo KART192
New Product
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Autoclavable
Removable lid for cleaning purposes
Specifikace
- Kapacita:200 ml
- Popis:Invalid drinking cup, PP