Orders LinkContactUsLinkComponent
Panel Printer, 6290
Panel Printer, 6290
Panel printer
Katalogové číslo SMEGWD-PRINT6290
New Product
Dodavatel:   SMEG
Panel Printer, 6290
Katalogové číslo SMEGWD-PRINT6290
Dodavatel:  SMEG
New Product
Panel Printer, 6290
Panel printer
Přejít na:
Price
19 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dot matrix thermal printing.
  • Integrated real-time clock
    Designed for panel fastening
Specifikace
  • Popis:
    Panel printer
  • Cat. No.:
    SMEGWD-PRINT6290
  • Šířka:
    Roll: 57 mm
  • Rozměry:
    120L×170D×40H mm
  • Ø:
    Roll: 50 mm