0
0,00 Kč
Zadání objednávky
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Domů
Termostaty oběhové
Termostaty oběhové
Systémy řízení teploty
Temperature Control Unit, 2 L
Temperature Control Unit, 2 L
Tisk
Temperature Control Unit, 2 L
Katalogové číslo
Temperature Control Unit, 2 L
Katalogové číslo
Dodavatel:
Rozbalit obrázek
Return to Top
Temperature Control Unit, 2 L
Přidat do košíku
Return Policy
Product Details & Documents