Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Heptane ≥95%, ChromAR® for HPLC

n-Heptane ≥95%, ChromAR® for HPLC

5096, Glass bottle
Katalogové číslo 6750-25
Hořlavý
Dráždivý
Zdraví
Životní prostředí
Dodavatel:   MACRON AVANTOR BRAND
n-Heptane ≥95%, ChromAR® for HPLC
Katalogové číslo 6750-25
Číslo CAS:  142-82-5
n-Heptane ≥95%, ChromAR® for HPLC

5096, Glass bottle

Přejít na:
Číslo CAS:  142-82-5
Price
4 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
  • Suitable for liquid chromatography and UV-spectrophotometry
Synonyma:  high purity solvents
  • Číslo CAS:142-82-5
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₅CH₃
  • Molecular Weight:100,2 g/mol
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:205-563-8
  • UN:1206
  • REACH:01-2119457603-38-XXXX

Documents

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Assay (GC):
    min. 95%
  • Water (KF):
    max. 0,01%
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0,0005
  • Residue after Evaporation:
    max. 0,0005%
  • Ultraviolet Absorbance (1,00 cm cell vs water):
  • 210 nm:
    max. 0,3
  • 220 nm:
    max. 0,1
  • 230 nm:
    max. 0,02
  • 240 nm:
    max. 0,01
  • 250 nm:
    max. 0,005

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Sekvence:
    5096

Specifikace